ENA295068526
Enamine
1-(1H-indazole-6-carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(1H-indazol-6-ylcarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15N3O3/c18-13(17-6-2-1-3-12(17)14(19)20)9-4-5-10-8-15-16-11(10)7-9/h4-5,7-8,12H,1-3,6H2,(H,15,16)(H,19,20)
InChI
OQVKQAANTADAGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64058
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64058
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)