Documenti fondamentali
ENA187623055
Enamine
6-(3-ethylphenoxy)pyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.27
Numero MDL:
Iupac Name
6-(3-ethylphenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c1-2-10-4-3-5-12(8-10)16-13-7-6-11(14)9-15-13/h3-9H,2,14H2,1H3
InChI
DSOIIYHXKSQABH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42476
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)