Documenti
ENA185118630
Enamine
2-[(2-nitrothiophen-3-yl)sulfanyl]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Punto di fusione
194-197
Iupac Name
[(2-nitro-3-thienyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO4S2/c8-5(9)3-13-4-1-2-12-6(4)7(10)11/h1-2H,3H2,(H,8,9)
InChI
MEEZSVKAWULOFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41723
Melting Point
194-197
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41723