ENA161668952
Enamine
2-methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Punto di fusione
77-79
Iupac Name
2-methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-6(2)7(11)8-9-4-5-10(8)3/h4-7,11H,1-3H3
InChI
FXCOPWVSPDUKDP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36261
Melting Point
77-79
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36261
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)