Documenti
ENA118036789
Enamine
4-amino-N-tert-butylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Punto di fusione
123-124
Iupac Name
4-amino-N-(tert-butyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-11(2,3)13-10(14)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
IBSCJDKXUQIEPQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28909
Melting Point
123-124
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28909