Documenti
ENA112933344
Enamine
2,4-bis[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.24
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-bis[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenol
Inchi Code
1S/C8H4F6OS2/c9-7(10,11)16-4-1-2-5(15)6(3-4)17-8(12,13)14/h1-3,15H
InChI
NXKYFYVOGSFZQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26442
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26442