ENA065086124
Enamine
2-(N-hydroxyimino)-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
Punto di fusione
184-185
Iupac Name
(2Z)-2-(hydroxyimino)-N-(4-methoxyphenyl)ethanamide
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)11-9(12)6-10-13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI
YYLCWIXYDBPFBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14950
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)