Documenti
ENA065085614
Enamine
4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Punto di fusione
115-120
Iupac Name
4-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)13-7-1-2-11(13)14/h3-6H,1-2,7H2
InChI
RDKSGTMGEPJKLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14697
Melting Point
115-120
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14697