Documenti
ENA040899352
Enamine
4-amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-dithiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.21
Numero MDL:
Punto di fusione
202-204
Iupac Name
4-amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-dithiol
Inchi Code
1S/C2H4N4S2/c3-6-1(7)4-5-2(6)8/h3H2,(H,4,7)(H,5,8)
InChI
MFLTWZOFWVXIEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10677
Melting Point
202-204
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10677