Documenti
ENA018110009
Enamine
2-chloro-5-(hydrazinecarbonyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.68
Numero MDL:
Punto di fusione
211-212
Iupac Name
2-chloro-5-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O3S/c8-5-2-1-4(7(12)11-9)3-6(5)15(10,13)14/h1-3H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChI
XKQKCGDIIVQYKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06935
Melting Point
211-212
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06935