Documenti
ENA018106545
Enamine
N-benzyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.28
Numero MDL:
Punto di fusione
78-79
Iupac Name
N-benzyl-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H12N2S/c1-2-4-9(5-3-1)8-12-10-11-6-7-13-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
InChI
GANOLKRMSPPWQJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02973
Melting Point
78-79
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02973