ENA018104578
Enamine
3-[ethyl(phenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-[(ethylanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO4S/c1-2-16(13-8-4-3-5-9-13)21(19,20)14-10-6-7-12(11-14)15(17)18/h3-11H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChI
NZRQFMPFEUTMTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00483
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00483
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)