Merck
COMH93D5DA70
Combi-Blocks, Inc.
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Sinonimo/i:
1-dodecyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H31O4N3S2F6
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.58
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C16H31N2.C2F6NO4S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h14-16H,3-13H2,1-2H3;/q+1;-1
Inchi Key
RJCNRVFKCLDBEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)