Documenti fondamentali
COMH4211F498
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-ethoxy-3-fluoropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.04
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxy-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI
WHSAPVVIPVNVAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4921
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)