Passa al contenuto
COMH04236A2A
Combi-Blocks, Inc.
3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3-(tert-butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H19O4N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.3
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H19NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-8-5-4-7(6-8)9(10)11(15)16/h4-5,7-10H,6H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Inchi Key
ZPMJBHUNSHDFPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)