Documenti
COMH04235617
Combi-Blocks, Inc.
2-Deoxy-l-erythro-pentopyranose
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-deoxy-L-erythro-pentopyranose
Inchi Code
1S/C5H10O4/c6-3-1-5(8)9-2-4(3)7/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5?/m1/s1
InChI
ZVQAVWAHRUNNPG-OVEKKEMJSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172