COM633414142
Combi-Blocks, Inc.
2-Methoxy-4-(tributylstannyl)thiazole
About This Item
Iupac Name
methyl 4-(tributylstannyl)-1,3-thiazol-2-yl ether
Inchi Code
1S/C4H4NOS.3C4H9.Sn/c1-6-4-5-2-3-7-4;3*1-3-4-2;/h3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI
JCZRGWAGRPABLT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-0787
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-0787
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)