Documenti fondamentali
COM456878731
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 4-bromo-5-chloro-2-nitrobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.52
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-5-chloro-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrClNO4/c1-2-16-9(13)5-3-7(11)6(10)4-8(5)12(14)15/h3-4H,2H2,1H3
InChI
QWBIBDXHJYUTBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9911
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9911
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)