COM448658619
Combi-Blocks, Inc.
4,4'-Dibenzoylquinone dioxime
About This Item
Iupac Name
benzo-1,4-quinone bis(O-benzoyloxime)
Inchi Code
1S/C20H14N2O4/c23-19(15-7-3-1-4-8-15)25-21-17-11-13-18(14-12-17)22-26-20(24)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/b21-17-,22-18-
InChI
WMVSVUVZSYRWIY-SVJWQLCWSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5251
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)