Merck
COM448640348
Combi-Blocks, Inc.
3-Oxo-3-(6'-methoxylcarbonylpyridin-2-yl)propanenitrile
Sinonimo/i:
methyl 6-(cyanoacetyl)-2-pyridinecarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H8O3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-4-2-3-7(12-8)9(13)5-6-11/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
MKVNIIBUDQRNHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)