Documenti fondamentali
COM448633546
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-(aminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.56
Numero MDL:
Iupac Name
[5-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19BClNO2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)11-6-5-10(15)7-9(11)8-16/h5-7H,8,16H2,1-4H3
InChI
OIOPKOIZMBWBRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-2748
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-2748
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)