Documenti fondamentali
COM448631715
Combi-Blocks, Inc.
2,4-Dichloro-3,5-difluorophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.98
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-3,5-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2Cl2F2O/c7-4-2(9)1-3(11)5(8)6(4)10/h1,11H
InChI
LWMLZSHNKKTXEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2712
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2712
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)