COM448622475
Combi-Blocks, Inc.
2-(3,5-Dichlorophenyl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3',5'-dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H7Cl2N/c14-11-5-10(6-12(15)7-11)13-4-2-1-3-9(13)8-16/h1-7H
InChI
NEXCBHABDVODHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0115
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0115
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)