COM448620169
Combi-Blocks, Inc.
3-t-Butyl-1H-pyrazole hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-tert-butyl-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2.ClH/c1-7(2,3)6-4-5-8-9-6;/h4-5H,1-3H3,(H,8,9);1H
InChI
UAMHULJGNXVTJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3822
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3822
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)