Merck
COM448619487
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-(3-Bromophenyl)propyl)morpholine
Sinonimo/i:
4-[3-(3-bromophenyl)propyl]morpholine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H18O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c14-13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-15-7-9-16-10-8-15/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2
Inchi Key
BRDFMYRGMMWEOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)