Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H9O3N1Cl1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.42
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C7H9BClNO3/c1-4-6(9)3-5(8(11)12)7(10-4)13-2/h3,11-12H,1-2H3
Inchi Key
CYQRZZIAQDQBHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Freezer
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloro-2-methoxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?