COM448612134
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-4-fluoro-5-methyl-1,3-dinitrobenzene
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-5-methyl-1,3-dinitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2O4/c1-3-2-4(10(12)13)5(8)7(6(3)9)11(14)15/h2H,1H3
InChI
UYJGWOYVKZSFOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2871
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)