Documenti fondamentali
CIAH98DE37F0
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Tert-butyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-4-5-8(12)9(13)6-7/h4-6,13H,12H2,1-3H3
InChI
SBFQWHNQHIREJK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/137066-33-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0272765.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)