Documenti
CH6447918588
Chem Impex International, Inc.
Maleimido-3,5-disuccinimidyl isophthalate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.34
Numero MDL:
Punto di fusione
247 C (Decomp)
Iupac Name
1-(3,5-bis{[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl}phenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C20H13N3O10/c24-13-1-2-14(25)21(13)12-8-10(19(30)32-22-15(26)3-4-16(22)27)7-11(9-12)20(31)33-23-17(28)5-6-18(23)29/h1-2,7-9H,3-6H2
InChI
SZHLOZJGLNEUBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/maleimido-3-5-disuccinimidyl-isophthalate/13655?cid=0
Melting Point
247 C (Decomp)
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/maleimido-3-5-disuccinimidyl-isophthalate/13655?cid=0