Documenti
CH6447917108
Chem Impex International, Inc.
Succinimidyl-4-hydroxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.2
Numero MDL:
Punto di fusione
175-176 C
Iupac Name
1-[(4-hydroxybenzoyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H9NO5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17-12-9(14)5-6-10(12)15/h1-4,13H,5-6H2
InChI
VNYWLZQNCWMIQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8C
Purity
98%
Shipping Temperature
RT
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/succinimidyl-4-hydroxybenzoate/13623?cid=0
Melting Point
175-176 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/succinimidyl-4-hydroxybenzoate/13623?cid=0