Documenti fondamentali
C12H316CE3FA
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2-dichloromethyl-6-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.89
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-(dichloromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H7BrCl2N2.BrH/c1-5-2-3-6-13-7(9(11)12)8(10)14(6)4-5;/h2-4,9H,1H3;1H
InChI
GBOQIDYZDXSNHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Salt Data
HBr
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Orange Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=396
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)