CH4H03874311
ChemBridge Corporation
2-(1,4-dioxan-2-yl)ethanol
About This Item
Iupac Name
2-(1,4-dioxan-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H12O3/c7-2-1-6-5-8-3-4-9-6/h6-7H,1-5H2
InChI
UIJPWDSKPZLJAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016658
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016658_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)