CH4424851732
ChemBridge Corporation
N-(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)cyclopentanamine hydrobromide
About This Item
Iupac Name
N-(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)cyclopentanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H23NO2.BrH/c1-3-18-15-10-12(8-9-14(15)17-2)11-16-13-6-4-5-7-13;/h8-10,13,16H,3-7,11H2,1-2H3;1H
InChI
LABNSYFRMHOMCM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5573571
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5573571_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)