CH4424851166
ChemBridge Corporation
1-(2-pyridinylmethyl)piperazine diethanedioate
About This Item
Iupac Name
1-(2-pyridinylmethyl)piperazine diethanedioate
Inchi Code
1S/C10H15N3.2C2H2O4/c1-2-4-12-10(3-1)9-13-7-5-11-6-8-13;2*3-1(4)2(5)6/h1-4,11H,5-9H2;2*(H,3,4)(H,5,6)
InChI
JXNZVMGCMJIMLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101647
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101647_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)