Documenti fondamentali
CH4424847551
ChemBridge Corporation
1,9-dioxaspiro[5.5]undec-4-ylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.7
Numero MDL:
Iupac Name
1,9-dioxaspiro[5.5]undec-4-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-1-4-12-9(7-8)2-5-11-6-3-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI
GUWHZBMGPGBSKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037436
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037436_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)