CH4102151532
ChemBridge Corporation
3-(allyloxy)aniline
About This Item
Iupac Name
3-(allyloxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-6-11-9-5-3-4-8(10)7-9/h2-5,7H,1,6,10H2
InChI
HQZRFXBFXJEYID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023582
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023582_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)