CH4017910506
ChemBridge Corporation
(4-chloro-2-formyl-6-methoxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(4-chloro-2-formyl-6-methoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO5/c1-15-8-3-7(11)2-6(4-12)10(8)16-5-9(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,13,14)
InChI
BUWMPGOSLRJIOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6697154
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6697154_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)