CH4005804762
ChemBridge Corporation
4-[(2-ethylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(2-ethylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-9-5-3-4-6-10(9)13-11(14)7-8-12(15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
JZILYRXPMRCUTI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5222116
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5222116_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)