Vai a
T-047
(±)-Δ9-THC solution
100 μg/mL in heptane, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.46
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-563-8
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in heptane
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC)C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3
InChI key
CYQFCXCEBYINGO-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-Δ9-THC is the main active constituent and the primary psychoactive cannabinoid of cannabis. Besides persistent illicit use this drug is suitable as treatment for anorexia and nausea and is sold under the trade name Marinol®. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing.
Other Notes
For Qualitative Use Only
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Marinol is a registered trademark of Unimed Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)