Documenti fondamentali
S-150
Supelco
Serotonin-beta-D-glucuronide-D4 solution
new
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16D4N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v))
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)