Documenti fondamentali
R-013
Supelco
Risperidone-D4 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
CHF 289.00
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 289.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23D4H23FN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.51
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23)C([2H])([2H])C4=C(C)N=C5CCCCN5C4=O
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3/i9D2,13D2
RAPZEAPATHNIPO-RIEWMPPISA-N
Descrizione generale
Risperidone, marketed as Risperdal®, Ridal, or Riscalin, is an atypical antipsychotic used to treat schizophrenia, bipolar disorder, and irritability in autistic children. This new internal standard is suitable for many LC/MS and GC/MS applications including forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, or isotope dilution methods.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Risperdal is a registered trademark of Johnson & Johnson
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Risperidone ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
R3030
Risperidone
Risperidone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1631
Risperidone
Olanzapine solution 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
O-024
Olanzapine solution
Paliperidone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1491809
Paliperidone
Risperidone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604654
Risperidone
Olanzapine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1825
Olanzapine