Documenti fondamentali
P-902
Supelco
Protriptyline-d3
ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Protriptyline-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22ND3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.44
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup