Vai a
P-112
Promethazine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 131.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17D3N2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.90
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
CHF 131.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base))
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
General description
A stable-labeled internal standard for promethazine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Promethazine is a phenothiazine analog prescribed for treatment of motion sickness, nausea, vomiting and allergies. Sold under the trade names Phenergan® and Phenadoz®, promethazine has antihistamine, sedative, and mild antipsychotic effects. Illicit drug users have been reported to combine promethazine with other drugs such as opioids and benzodiazepines to enhance feelings of sedation.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Phenadoz is a registered trademark of Watson Laboratories, Inc.
Phenergan is a registered trademark of Delcor Asset Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)