NMIQNMR007
Dimethyl terephthalate
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Codice UNSPSC:
41116107
agenzia
NMI Australia certified reference material
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)