Documenti fondamentali
NMIP1305
Methoxychlor
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15Cl3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.65
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
agenzia
NMI Australia certified reference material
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)