Documenti
NMID991
α-Methyltryptamine
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
agenzia
NMI Australia certified reference material
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8(12)6-9-7-13-11-5-3-2-4-10(9)11;/h2-5,7-8,13H,6,12H2,1H3;1H
SNEXLQZZENRCSB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3