Documenti fondamentali
NMID954
5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.37
Codice UNSPSC:
41116107
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
HGRHWEAUHXYNNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)