Documenti fondamentali
NMID816G
(±)-Methamphetamine hydrochloride hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.69
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
agenzia
NMI Australia certified reference material
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
TWXDDNPPQUTEOV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Brain, Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)