Documenti fondamentali
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.46
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)