Documenti fondamentali
NMID283B
Mefenorex hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18ClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.19
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
agenzia
NMI Australia certified reference material
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
NMI Australia
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C12H18ClN.ClH/c1-11(14-9-5-8-13)10-12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,11,14H,5,8-10H2,1H3;1H
IDHNGYVCZUQHFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)